Få mere at vide
N-(tert-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid, 97 %
Artikelnummer. 11418780
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418780 1 g 1g
11410208 5 g 5g
11420208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23760.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241,329 g/mol
Den finder sin anvendelse i fremstillingen af N-tert-butyldimethylsilylethanolaminer, der er et resultat af hydrolyse af nitrogensennep og et silyleringsmiddel, der anvendes til derivatisering af forskellige organiske forbindelser (såsom aminosyrer) til gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) analyse og selektiv O-silylering af N,hydroxylaminesylering og GLCO-laminacylderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i fremstillingen af
N-tert-butyldimethylsilylethanolaminer, der er et resultat af hydrolyse af nitrogensennep og et silyleringsmiddel, der bruges til derivatisering af forskellige organiske forbindelser (såsom aminosyrer) til gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) analyse og selektiv O-lamines-silylering og selektiv O-lamines-silylering af N,hydroxy-diacylering.
Opløselighed Opløseligt i
vand (reagerer).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares væk fra elektrostatiske opladninger. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77377-52-7
Molekylær formel C9H18F3NOSi
Molekylvægt (g/mol) 241.329
MDL nummer MFCD00009671
InChI nøgle QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC navn N-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Tæthed 1.023
Kogepunkt 168 °C til 170 °C
Flammepunkt 52 °C (125 °F)
Brydningsindeks 1.402
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 3606546
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (reagerer).
Formel vægt 241.33
Procent renhed 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.