Få mere at vide
N-tert-Butylacrylamide, 97%
Artikelnummer. 11444317
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444317 100 g 100g
11454317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20394.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-58-4 | C7H13NO | 127.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-58-4
Molekylær formel C7H13NO
Molekylvægt (g/mol) 127.19
MDL nummer MFCD00026271
InChI nøgle XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butylacrylamide, tert-butylacrylamide, n-tert-butyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethylethyl, acrylamide, n-tert-butyl, n-t-butylacrylamide, unii-xj13fsh48k, n-1,1-dimethylethyl-2-propenamide, xj13fsh48k, n-tert-butyl prop-2-enamide
PubChem CID 7877
IUPAC navn N-tert-butylprop-2-enamid
SMIL CC(C)(C)NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butylacrylamide
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 100 g
Beilstein 1742331
Formel vægt 127.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-tert-Butylacrylamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butylacrylamide