Få mere at vide
N-tert-butylacetamid, 98%
Artikelnummer. 11398195
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398195 10 g 10g
11308205 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08505.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 762-84-5 | C6H13NO | 115,176 g/mol
Det finder sin anvendelse i syntesen af amider ved hjælp af Ritter-reaktionen med bismuthtriflatkatalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i syntesen af amider ved
hjælp af Ritter-reaktionen med bismuthtriflatkatalyse.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-84-5
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00038244
InChI nøgle ACYFWRHALJTSCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl acetamide, tert-butylacetamide, n-t-butylacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl, ch3c o nhc ch3 3, acetamide,n-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 12985
IUPAC navn N-tert-butylacetamid
SMIL CC(=O)NC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butylacetamide
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Mængde 10 g
Beilstein 1699507
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 115.18
Procent renhed 98%