missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-tert-Butyl-N-ethylnitrosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyl-N-ethylnitrosamine |
| CAS | 3398-69-4 |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propanamine, Ethyl-tert-butylnitrosamine, N-Ethyl-N-tert-butylnitrosamine, N-Nitroso-N-ethyl-tert-butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-5-8(7-9)6(2,3)4/h5H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(N=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | N-tert-butyl-N-ethyl-nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.19 |
| Formel vægt | 130.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?