Få mere at vide
N-tert-butyl-alfa-phenylnitron, 98%
Artikelnummer. 11964571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11964571 25 g Glasflaske 25g
10783561 1 g Glasflaske 1g
10046333 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177350250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 3376-24-7 | C11H15NO | 177,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3376-24-7
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.25
MDL nummer MFCD00008799
InChI nøgle IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Synonym e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
IUPAC navn N-tert-butyl-1-phenylmethaniminoxid
SMIL CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71,0 °C til 75,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Mængde 25 g
Merck Index 15,7162
Formel vægt 177.25
Procent renhed 98%