Få mere at vide
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone, 98%
Artikelnummer. 10046333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10046333
Brand: Thermo Scientific Acros 177350050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 3376-24-7 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3376-24-7
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.25
MDL nummer MFCD00008799
InChI nøgle IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Synonym e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
IUPAC navn N-tert-butyl-1-phenylmethaniminoxid
SMIL CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71.0°C to 75.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Mængde 5 g
Merck Index 15,7162
Formel vægt 177.25
Procent renhed 98%