Få mere at vide
N-tert-Butyl-alfa-phenylnitron, 97%
Beskrivelse
N-tert-Butyl-a-phenylnitron er en almindeligt anvendt fri radikalfælde. Det indeholder radikalopfangende aktivitet og en evne til at hæmme Cox-2 (cyclooxygenase-2). N-tert-Butyl-a-phenylnitron er en antioxidant, der har vist sig at fungere som et beskyttende middel i flere eksperimentelle modeller af neurodegenerative lidelser. N-tert-Butyl-a-phenylnitron hæmmer lipidperoxidation i rottelevermikrosomer. Det forhindrer også induktion af inducerbar nitrogenoxidsyntase (iNOS) af reaktive oxygenarter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-tert-butyl-a-phenylnitron er en almindeligt anvendt fri radikal-fælde. Det indeholder radikalopfangende aktivitet og en evne til at hæmme Cox-2 (cyclooxygenase-2). N-tert-Butyl-a-phenylnitron er en antioxidant, der har vist sig at fungere som et beskyttende middel i flere eksperimentelle modeller af neurodegenerative lidelser. N-tert-Butyl-a-phenylnitron hæmmer lipidperoxidation i rottelevermikrosomer. Det forhindrer også induktion af inducerbar nitrogenoxidsyntase (iNOS) af reaktive oxygenarter.
Opløselighed Opløseligt i DMSO (10 mg/ml
), chloroform (50 mg/ml) og vand (20 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Reaktiv med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone |
| Smeltepunkt | 71 °C til 75 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2044028 |
| Merck Index | 14,7056 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO (10 mg/ml), kloroform (50 mg/ml) og vand (20 mg/ml). |
| Formel vægt | 177.25 |
| Procent renhed | 98% |