missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-tert-Butyl-4-aminobenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyl-4-aminobenzenesulfonamide |
| CAS | 209917-48-6 |
| Molekylær formel | C10H16N2O2S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Amino-N-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-tert-butylbenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-8(11)5-7-9/h4-7,12H,11H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-tert-butylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.31 |
| Formel vægt | 228.0932 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?