missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N'-tert-Butyl-3-methoxy-2-methylbenzohydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-tert-Butyl-3-methoxy-2-methylbenzohydrazide |
| CAS | 163336-50-3 |
| Molekylær formel | C13H20N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-(3-Methoxy-2-methylbenzoyl)-N'-tert-butylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-9-10(7-6-8-11(9)17-5)12(16)14-15-13(2,3)4/h6-8,15H,1-5H3,(H,14,16) |
| SMIL | COc1cccc(C(=O)NNC(C)(C)C)c1C |
| IUPAC navn | N'-tert-butyl-3-methoxy-2-methylbenzohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.31 |
| Formel vægt | 236.1525 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?