Få mere at vide
N-tert-Butyl-3-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amicarbazone-desamino |
| CAS | 889062-05-9 |
| Molekylær formel | C10 H18 N4 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N4O2/c1-6(2)7-11-8(15)14(13-7)9(16)12-10(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15) |
| SMIL | CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | N-tert-butyl-5-oxo-3-propan-2-yl-4H-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.28 |
| Formel vægt | 226.143 |