missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-tert-Butyl-3-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, TRC

Produktkod. 30330834
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30330834 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30330834 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB693040100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Amicarbazone-desamino-1-hydroxyisopropyl
CAS 889062-06-0
Molekylær formel C10 H18 N4 O3
Mængde 100 mg
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-oxo, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O3/c1-9(2,3)12-8(16)14-7(15)11-6(13-14)10(4,5)17/h17H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15)
SMIL CC(C)(C)NC(=O)N1N=C(NC1=O)C(C)(C)O
IUPAC navn N-tert-butyl-3-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-oxo-4H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Formel vægt 242.1379
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.