Få mere at vide
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamid, 97%
Artikelnummer. 11398066
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398066 50 g 50g
11308076 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13356.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95-31-8 | C11H14N2S2 | 238,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-31-8
Molekylær formel C11H14N2S2
Molekylvægt (g/mol) 238.37
MDL nummer MFCD00022873
InChI nøgle IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide, santocure ns, nocceler ns, vulkacit nz, accel bns, pennac tbbs, vanax ns, s-benzo d thiazol-2-yl-n-tert-butyl thiohydroxylamine, 2-benzothiazolesulfenamide, n-1,1-dimethylethyl, 2-benzothiazolesulfenamide, n-tert-butyl
PubChem CID 7230
IUPAC navn N-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(C)NSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Smeltepunkt 105 °C til 110 °C
Tæthed 1.29
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 158370
Formel vægt 238.38
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide