Få mere at vide
N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine |
| CAS | 1118-17-8 |
| Molekylær formel | C9H17N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N-(1,1-Dimethylethyl)-2-methyl-3-butyn-2-amine, N-tert-Butyl-1,1-dimethyl-2-propynylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NC(C)(C)C#C |
| IUPAC navn | N-tert-butyl-2-methylbut-3-yn-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.24 |
| Formel vægt | 139.1361 |