Få mere at vide
N-(tert-butoxycarbonyloxy)succinimid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460778 25 g 25g
15440778 1 g 1g
15450778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54493.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13139-12-3 | C9H13NO5 | 215.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13139-12-3
Molekylær formel C9H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 215.205
MDL nummer MFCD00037903
InChI nøgle VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-osu, tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide, tert-butyl succinimido carbonate, 1-tert-butoxycarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, boc-osu, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide boc-osu
PubChem CID 83168
IUPAC navn tert-butyl-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)carbonat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
Smeltepunkt ∽95°C (decomposition)
Mængde 25 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 215.2
Procent renhed ≥98%