Få mere at vide
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide, 97%
Artikelnummer. 10382110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10382110 5 g 5g
10097949 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10382110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436240050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13139-12-3 | C9H13NO5 | 215.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13139-12-3
Molekylær formel C9H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 215.21
InChI nøgle VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-osu, tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide, tert-butyl succinimido carbonate, 1-tert-butoxycarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, boc-osu, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide boc-osu
PubChem CID 83168
IUPAC navn tert-butyl (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Farve White
Elementær analyse 48.22 to 52.24% C, 6.25 to 6.77% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 215.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.