Få mere at vide
N-tert-Butoxycarbonyl Tyramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butoxycarbonyl Tyramine |
| CAS | 64318-28-1 |
| Molekylær formel | C13H19NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Boc-Tyramine, N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-[2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-9-8-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7,15H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.29 |
| Formel vægt | 237.1365 |