missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-tert-Butoxycarbonyl-O-triisopropylsilyl 3-iodothyronamine, TRC

Artikelnummer. 30336692
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336692 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6905702MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-tert-Butoxycarbonyl-O-triisopropylsilyl 3-iodothyronamine
CAS 788824-53-3
Molekylær formel C28H42INO4Si
Mængde 2 mg
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)-4'-(triisopropylsilyloxy)-3-iodothyronamine, [2-[3-Iodo-4-[4-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]phenoxy]phenyl]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H42INO4Si/c1-19(2)35(20(3)4,21(5)6)34-24-13-11-23(12-14-24)32-26-15-10-22(18-25(26)29)16-17-30-27(31)33-28(7,8)9/h10-15,18-21H,16-17H2,1-9H3,(H,30,31)
SMIL CC(C)[Si](Oc1ccc(Oc2ccc(CCNC(=O)OC(C)(C)C)cc2I)cc1)(C(C)C)C(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-[2-[3-iodo-4-[4-tri(propan-2-yl)silyloxyphenoxy]phenyl]ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 611.63
Formel vægt 611.1928
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.