Få mere at vide
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-valin N'-methoxy-N'-methylamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11975671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11975671 5 g 5g
11965671 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440580050
Kemiske identifikatorer
CAS 87694-52-8
Molekylær formel C12H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 260.33
MDL nummer MFCD00151897
InChI nøgle RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
Synonym s-2-boc-amino-n-methoxy-n,3-dimethylbutanamide, n-boc-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, tert-butyl s-1-methoxy methyl amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl-2-methylpropyl carbamate, boc-val-n och3 ch3, n-boc-l-valinen'-methoxy-n'-methylamide, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-methyl-n-methoxy-l-valine amide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-3-methyl-n-methylbutanamide
PubChem CID 10083961
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-[methoxy(methyl)amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamat
SMIL CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 248°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik rotation -15
Formel vægt 260.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamine