Få mere at vide
N-tert-Butoxycarbonyl-L-prolinol, 98%
Artikelnummer. 10357811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10357811 5 g Glasflaske 5g
10135313 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357811 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 344560050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 69610-40-8 | C10H19NR.3 | 201,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69610-40-8
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.26
MDL nummer MFCD00066232
InChI nøgle BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
PubChem CID 643448
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butoxycarbonyl-L-prolinol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60 °C til 64 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation -52
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
Formel vægt 201.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver