Få mere at vide
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11995661
Brand: Thermo Scientific Acros 439430010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 87694-49-3
Molekylær formel C10H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD00151859
InChI nøgle PWQIGBOSLQHOBT-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-ala-nme ome, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, boc-ala-n och3 ch3, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl ethyl carbamate, s-2-boc-amino-n-methoxy-n-methylpropanamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine n'-methoxy-n'-methylamide, n2-tert-butoxycarbonyl-n-methoxy-n-methyl-l-alaninamide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-n-methylpropanamide, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate, r-tert-butyl1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate
PubChem CID 11806530
SMIL CON(C)C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143.5°C to 148.3°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation -25.5
IUPAC navn tert-butyl N-{1-[methoxy(methyl)carbamoyl]ethyl}carbamate
Formel vægt 232.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.