Få mere at vide
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 98%
Artikelnummer. 10222892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10222892 25 mL Glasflaske 25ml
10078801 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10222892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303170250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26690-80-2
Molekylær formel C7H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 161.2
MDL nummer MFCD00056657
InChI nøgle GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.4485 to 1.4505
Tæthed 1.0420g/mL
Mængde 25 mL
Flammepunkt >110°C
Formel vægt 161.2
Procent renhed 98%
Specifik vægtfylde 1.042
Fysisk form Viskøs væske