Få mere at vide
N-(tert-Butoxycarbonyl) Desethylene Ciprofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butoxycarbonyl) Desethylene Ciprofloxacin |
| CAS | 105589-00-2 |
| Molekylær formel | C20 H24 F N3 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O5/c1-20(2,3)29-19(28)23-7-6-22-15-9-16-12(8-14(15)21)17(25)13(18(26)27)10-24(16)11-4-5-11/h8-11,22H,4-7H2,1-3H3,(H,23,28)(H,26,27) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCNc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethylamino]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.42 |
| Formel vægt | 405.17 |