Få mere at vide
N-tert-butoxycarbonyl-D-prolinol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387761 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387761 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10387761 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 344550010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol
Navn note 98%
CAS 83435-58-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59.0°C to 62.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H19NO3
MDL nummer MFCD00040580
Mængde 1 g
Specifik rotation + 49.00
Synonym boc-d-prolinol, n-boc-d-prolinol, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, 1-boc-d-prolinol, boc-d-pro-ol, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinol, n-t-boc-d-prolinol, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water.
InChI nøgle BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
IUPAC navn tert-butyl (2R)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 201.266
PubChem CID 688279
Formel vægt 201.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver