Få mere at vide
N-tert-Butoxycarbonyl (BetaR,5S)-Beta-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butoxycarbonyl (betaR,5S)-beta-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleethanol |
| CAS | 1151863-28-3 |
| Molekylær formel | C10H17ClN2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-[(1R)-1-[(5S)-3-Chloro-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]-2-hydroxyethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17ClN2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6(5-14)7-4-8(11)13-17-7/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3,(H,12,15)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@@H]1CC(=NO1)Cl |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(1R)-1-[(5S)-3-chloro-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]-2-hydroxyethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.71 |
| Formel vægt | 264.0877 |