Få mere at vide
N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline |
| CAS | 3422-01-3 |
| Molekylær formel | C11H15NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Phenyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-BOC-aniline, tert-Butyl N-Phenylurethane, tert-Butyl N-Phenylcarbamate, tert-Butyl Phenylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-phenylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.1103 |