missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline-13C6 |
| CAS | 176850-21-8 |
| Molekylær formel | C5 13C6 H15 N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-Phenyl-carbamic Acid-13C6 1,1-Dimethylethyl Ester, N-BOC-aniline-13C6, tert-Butyl N-Phenylurethane-13C6, tert-Butyl N-Phenylcarbamate-13C6, tert-Butyl Phenylcarbamate-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.2 |
| Formel vægt | 199.1304 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?