missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline-13C6, TRC

Artikelnummer. 30334113
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334113 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6905371MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline-13C6
CAS 176850-21-8
Molekylær formel C5 13C6 H15 N O2
Mængde 1 mg
Synonym N-Phenyl-carbamic Acid-13C6 1,1-Dimethylethyl Ester, N-BOC-aniline-13C6, tert-Butyl N-Phenylurethane-13C6, tert-Butyl N-Phenylcarbamate-13C6, tert-Butyl Phenylcarbamate-13C6
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
IUPAC navn tert-butyl N-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 199.2
Formel vægt 199.1304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.