Få mere at vide
N-tert-Butoxycarbonyl 3-Iodotyramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butoxycarbonyl 3-Iodotyramine |
| CAS | 788824-50-0 |
| Molekylær formel | C13H18INO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(tert-Butoxycarbonyl)[2-(4-hydroxy-3-iodophenyl)ethyl]amine, [2-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [2-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)ethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18INO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-6-9-4-5-11(16)10(14)8-9/h4-5,8,16H,6-7H2,1-3H3,(H,15,17) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(O)c(I)c1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-(4-hydroxy-3-iodophenyl)ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.19 |
| Formel vægt | 363.0331 |