Få mere at vide
N-tert-butoxycarbonyl-3-bromopropylamin, TRC
Artikelnummer. 30333083
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30333083 10 g
1 options
Artikelnummer. 30333083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69090510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Tert-Butoxycarbonyl-3-Bromopropylamine
CAS 83948-53-2
Molekylær formel C8 H16 Br N O2
Mængde 10 g
Synonym N-(3-Bromopropyl)Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (3-Bromopropyl)Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (3-Bromopropyl)Carbamate, 1-[(Tert-Butoxycarbonyl)Amino]-3-Bromopropane, 3-(Boc-Amino)Propyl Bromide, 3-Bromo-N-(Tert-Butoxycarbonyl)Propylamine, 3-Bromopropylcarbamic Acid Tert-Butyl Ester, 3-[(Tert-Butoxycarbonyl)Amino]Propyl Bromide, N-(3-Bromopropyl)-N-[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]Amine, N-(3-Bromopropyl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester, N-Boc-3-Bromopropanamine, N-Boc-3-Bromopropylamine, Tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)Carbamate
InChI formel InChI=1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
SMIL Cc(C)(C)Oc(=O)Ncccbr
IUPAC navn tert-butyl N-(3-bromopropyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 238.12
Formel vægt 237.0364