missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-tert-Butoxycarbonyl 3,5-Diiodotyramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butoxycarbonyl 3,5-Diiodotyramine |
| CAS | 788824-51-1 |
| Molekylær formel | C13H17I2NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(tert-Butoxycarbonyl)[2-(3,5-diiodo-4-hydroxyphenyl)ethyl]amine, 2-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17I2NO3/c1-13(2,3)19-12(18)16-5-4-8-6-9(14)11(17)10(15)7-8/h6-7,17H,4-5H2,1-3H3,(H,16,18) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 489.09 |
| Formel vægt | 488.9298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?