Få mere at vide
N-tert-Butoxycarbonyl 3,5-Diiodotyramine, TRC
Artikelnummer. 30333098
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30333098 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30333098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6905555MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butoxycarbonyl 3,5-Diiodotyramine
CAS 788824-51-1
Molekylær formel C13H17I2NO3
Mængde 5 mg
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)[2-(3,5-diiodo-4-hydroxyphenyl)ethyl]amine, 2-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H17I2NO3/c1-13(2,3)19-12(18)16-5-4-8-6-9(14)11(17)10(15)7-8/h6-7,17H,4-5H2,1-3H3,(H,16,18)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCc1cc(I)c(O)c(I)c1
IUPAC navn tert-butyl N-[2-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 489.09
Formel vægt 488.9298