Få mere at vide
N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinon, TRC
Artikelnummer. 30328773
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30328773 5 g
1 options
Artikelnummer. 30328773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6905955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone
CAS 85908-96-9
Molekylær formel C10H17NO3
Mængde 5 g
Synonym 2-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Oxopiperidine-1-carboxylate, 2-Oxopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
IUPAC navn tert-butyl 2-oxopiperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Formel vægt 199.1208