missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-tert-Butoxycarbonyl-2-(5-carbamoyl-1H-indol-3-yl)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butoxycarbonyl-2-(5-carbamoyl-1H-indol-3-yl)ethylamine |
| CAS | 467451-75-8 |
| Molekylær formel | C16H21N3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [2-[5-(aminocarbonyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]-1,1-dimethylethyl Ester Carbamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O3/c1-16(2,3)22-15(21)18-7-6-11-9-19-13-5-4-10(14(17)20)8-12(11)13/h4-5,8-9,19H,6-7H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,21) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(=O)N |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-(5-carbamoyl-1H-indol-3-yl)ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.36 |
| Formel vægt | 303.1583 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?