Få mere at vide
N-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexandiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10560404 5 g Plastflaske 5g
10071771 1 g Plastflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10560404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301830050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51857-17-1
Molekylær formel C11H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.33
MDL nummer MFCD00671489
InChI nøgle RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC navn tert-butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butoxycarbonyl-1, 6-hexanediamine
Kogepunkt 106°C to 110°C (0.3mmHg)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.4590 to 1.461
FN nummer 2735
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,ch2cl2
Mængde 5 g
Flammepunkt 125°C
Formel vægt 216.33
Procent renhed 95%
Fysisk form Viskøs væske