missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-tert-Boc-L-aspartic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30334320
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334320 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB62130025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-tert-Boc-L-aspartic Acid tert-Butyl Ester
CAS 34582-32-6
Molekylær formel C13 H23 N O6
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-10(17)8(7-9(15)16)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,15,16)/t8-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn (3S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 289.32
Formel vægt 289.1525
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.