Få mere at vide
N-tert-Boc-L-alanine-D4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Boc-alanine-D4 |
| CAS | 714964-61-1 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H11 N O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | L-Alanine-2,3,3,3-d4, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9CI, ACI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanine-2,3,3,3-d4 (ACI), (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic-2,3,3,3-d4 acid, (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic-2,3,3,3-d4 acid, (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-2,3,3,3-d4 acid, N-BOC-L-alanine-2,3,3,3-d4, N-tert-Butoxycarbonyl-L-alanine-2,3,3,3-d4, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2,3,3,3-D4, N-tert-Boc-L-alanine-2,3,3,3-d4, L-Alanine-2,3,3,3-d4-N-t-BOC, N-tert-Boc-L-alanine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D3,5D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.23 |
| Formel vægt | 193.1252 |