Få mere at vide
N-tert-Boc-D-alanin, TRC
Artikelnummer. 30346802
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30346802 5 g
1 options
Artikelnummer. 30346802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6004055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Boc-D-alanine
CAS 7764-95-6
Molekylær formel C8H15NO4
Mængde 5 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-alanine, N-Carboxy-D-Alanine N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (R)-2-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, (R)-2-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, 2R-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, BOC-D-alanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-D-alanine, N-tert-BOC-(R)-alanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-alanine, N-Boc-D-alanine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
SMIL C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Formel vægt 189.1001