Få mere at vide
N-tert-Boc-D-alanin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Boc-D-alanine |
| CAS | 7764-95-6 |
| Molekylær formel | C8H15NO4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-alanine, N-Carboxy-D-Alanine N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (R)-2-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, (R)-2-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, 2R-tert-Butoxycarbonylaminopropionic Acid, BOC-D-alanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-D-alanine, N-tert-BOC-(R)-alanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-alanine, N-Boc-D-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.1001 |