Få mere at vide
N-tert-Boc-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenoxy)ethylamine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Boc-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenoxy)ethylamine-d3 |
| CAS | 1189659-07-1 |
| Molekylær formel | C14H18D3NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [2-(4-Hydroxy-2-methoxyphenoxy-d3)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO5/c1-14(2,3)20-13(17)15-7-8-19-11-6-5-10(16)9-12(11)18-4/h5-6,9,16H,7-8H2,1-4H3,(H,15,17)/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-[4-hydroxy-2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.34 |
| Formel vægt | 286.1608 |