missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-t-Butyl Linezolid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1,1-Dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide |
| CAS | 1215006-11-3 |
| Molekylær formel | C20 H28 F N3 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-(1,1-Dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28FN3O4/c1-14(25)24(20(2,3)4)13-16-12-23(19(26)28-16)15-5-6-18(17(21)11-15)22-7-9-27-10-8-22/h5-6,11,16H,7-10,12-13H2,1-4H3/t16-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N(C[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | N-tert-butyl-N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.45 |
| Formel vægt | 393.2064 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?