Learn More
N-t-Boc-2-bromoethylamin (teknisk kvalitet, ~90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-t-Boc-2-bromoethylamine |
| CAS | 39684-80-5 |
| Molekylær formel | C7 H14 Br N O2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCBr |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(2-bromoethyl)carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.1 |
| Formel vægt | 223.0208 |