Få mere at vide
N-Sulphamyl-3-chloropropionamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Sulphamyl-3-chloropropionamidine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8ClN3O2S.ClH/c4-2-1-3(5)7-10(6,8)9;/h1-2H2,(H2,5,7)(H2,6,8,9);1H |
| Formel vægt | 220.9793 |