Få mere at vide
N-Succinyl-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinyl-L-tyrosine |
| CAS | 374816-32-7 |
| Molekylær formel | C13 H15 N O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-[[(1S)-1-carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-oxobutanoic acid (N-(hydrogensuccinyl)tyrosine), L-Tyrosine','N-(3-carboxy-1-oxopropyl)-, Potassium Clavulanate Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO6/c15-9-3-1-8(2-4-9)7-10(13(19)20)14-11(16)5-6-12(17)18/h1-4,10,15H,5-7H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)CCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[[(1S)-1-carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.26 |
| Formel vægt | 281.0899 |