missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide Ribose 5’-Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30011311
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011311 0.5 mL 0.5mg
30012219 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6887950.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3031-95-6
Molekylær formel C13H19N4O12P
Molekylvægt (g/mol) 454.28
Synonym N-[[5-Amino-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazol-4-yl]carbonyl]-L-aspartic Acid, N-[(5-Amino-1-β-D-ribofuranosylimidazol-4-yl)carbonyl]-
IUPAC navn (5-amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-((phosphonooxy)methyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-imidazole-4-carbonyl)-L-aspartic acid
SMIL NC(N([C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O1)C=N2)=C2C(N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide Ribose 5'-Phosphate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 0.5 mL
InChI formel InChI=1S/C13H19N4O12P/c14-10-7(11(22)16-4(13(23)24)1-6(18)19)15-3-17(10)12-9(21)8(20)5(29-12)2-28-30(25,26)27/h3-5,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,16,22)(H,18,19)(H,23,24)(H2,25,26,27)/t4-,5+,8+,9+,12+/m0/s1
Formel vægt 454.07
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.