Få mere at vide
N-Succinimidyloxycarbonylpentyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyloxycarbonylpentyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 76078-81-4 |
| Molekylær formel | C11 H17 N O6 S2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO6S2/c1-20(16,17)19-8-4-2-3-5-11(15)18-12-9(13)6-7-10(12)14/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-methylsulfonylsulfanylhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.39 |
| Formel vægt | 323.0497 |