Få mere at vide
(N-Succinimidyloxycarbonyl-methyl)tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (N-Succinimidyloxycarbonyl-methyl)tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium Bromide |
| CAS | 226409-58-1 |
| Molekylær formel | C33 H39 N O13 P . Br |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H39NO13P.BrH/c1-38-19-12-22(41-4)31(23(13-19)42-5)48(18-30(37)47-34-28(35)10-11-29(34)36,32-24(43-6)14-20(39-2)15-25(32)44-7)33-26(45-8)16-21(40-3)17-27(33)46-9;/h12-17H,10-11,18H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].COc1cc(OC)c(c(OC)c1)[P+](CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c4c(OC)cc(OC)cc4OC |
| IUPAC navn | [2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-2-oxoethyl]-tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 768.54 |
| Formel vægt | 767.1342 |