missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-succinimidyl-S-acetylthioacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate |
| CAS | 76931-93-6 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O5 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-acetylsulfanylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.23 |
| Formel vægt | 231.0201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?