Få mere at vide
N-succinimidyl-S-acetylthioacetat, TRC
Artikelnummer. 30424236
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424236 1 g
30409505 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6900101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
CAS 76931-93-6
Molekylær formel C8 H9 N O5 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
SMIL CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-acetylsulfanylacetat
Molekylvægt (g/mol) 231.23
Formel vægt 231.0201