Få mere at vide
N-Succinimidyl Palmitate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyl Palmitate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3 |
| Formel vægt | 353.2566 |