Få mere at vide
N-succinimidyl N-methylcarbamat, 97%
Artikelnummer. 15490319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490319 25 g 25g
15470319 1 g 1g
15480319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63566.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 18342-66-0 | C6H8N2O4 | 172,14 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom, opbevares væk fra fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18342-66-0
Molekylær formel C6H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 172.14
MDL nummer MFCD00800292
InChI nøgle XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl methylcarbamate, n-succinimidyl-n-methylcarbamate, n-succinimidyl n-methylcarbamate, n-succinimdyl-n-methylcarbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-methylcarbamate, 1-methylcarbamoyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-methylamino carbonyl oxy, mic substitute, methyl isocyanate substitute, methylcarbamic acid succinimidyl ester
PubChem CID 4381935
ChEBI CHEBI:83949
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-N-methylcarbamat
SMIL CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Succinimidyl N-methylcarbamate
Mængde 25 g
Beilstein 1531863
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 172.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof